Tlačiť
ω-Bromo-3-fluoroacetophenone 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Bromomethyl m-fluorophenyl ketone, 3-Fluorophenacyl bromide, 2-Bromo-1-(3-fluorophenyl)ethan-1-one, α-Bromo-3-fluoroacetophenone, 2-Bromo-3'-fluoroacetophenone
PC4059W-25G PC4059W-5G PC4059W-100G
APOSPC4059W-25GEA 171.28 EUR
APOSPC4059W-25G APOSPC4059W-5G APOSPC4059W-100G
ω-Bromo-3-fluoroacetophenone 97%
ω-Bromo-3-fluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₆BrFO
Teplota varu: 76 °C/0,09mmHg
Teplota tavenia: 32…37 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00109756
Číslo CAS: 53631-18-8
OSN: 3261
ADR: 8,III