Tlačiť
2-Chloro-4-(pentafluorothio)aniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Amino-3-chlorophenylsulphur pentafluoride, (4-Amino-3-chlorophenyl)pentafluorosulphur
PC405667-1G PC405667-5G PC405667-10G
APOSPC405667-1GEA 1210.99 EUR
APOSPC405667-1G APOSPC405667-5G APOSPC405667-10G
2-Chloro-4-(pentafluorothio)aniline
2-Chloro-4-(pentafluorothio)aniline
Vzorec: C₆H₅ClF₅NS
Mw: 253.620 g/mol
Teplota tavenia: 56…58 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD20731080
Číslo CAS: 165114-85-2