Tlačiť
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC405666-1G PC405666-5G PC405666-10G
APOSPC405666-1GEA 397.36 EUR
APOSPC405666-1G APOSPC405666-5G APOSPC405666-10G
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 97%
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Vzorec: C₇H₄F₆OS
Mw: 250.16 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16652417
Číslo CAS: 1240257-92-4