Tlačiť
3-Bromo-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC405664-1G PC405664-5G
APOSPC405664-1GEA 218.71 EUR
APOSPC405664-1G APOSPC405664-5G
3-Bromo-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
3-Bromo-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Vzorec: C₇H₄BrF₅OS
Mw: 311.06 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16652483
Číslo CAS: 1240257-22-0