Tlačiť
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzyl bromide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC405659-1G PC405659-5G
APOSPC405659-1GEA 397.36 EUR
APOSPC405659-1G APOSPC405659-5G
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzyl bromide 98%
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzyl bromide
Vzorec: C₇H₅BrF₆S
Mw: 315.07 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16652459
Číslo CAS: 1240257-20-8
OSN: 3265
ADR: 8 III