Tlačiť
4-(Pentafluorothio)benzenesulphonyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC405657-1G PC405657-5G PC405657-10G
APOSPC405657-1GEA 389.89 EUR
APOSPC405657-1G APOSPC405657-5G APOSPC405657-10G
4-(Pentafluorothio)benzenesulphonyl chloride 97%
4-(Pentafluorothio)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₄ClF₅O₂S₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16652450
OSN: 3261
ADR: 8,III