Tlačiť
4-(Pentafluorothio)benzyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC405656-5G PC405656-1G PC405656-500MG
APOSPC405656-5GEA 1318.49 EUR
APOSPC405656-5G APOSPC405656-1G APOSPC405656-500MG
4-(Pentafluorothio)benzyl bromide
4-(Pentafluorothio)benzyl bromide
Vzorec: C₇H₆BrF₅S
Teplota tavenia: 42…44 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16652420
Číslo CAS: 1126969-29-6
OSN: 3261
ADR: 8,III