Tlačiť
4-(Pentafluorothio)benzylamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC405655-1G PC405655-5G
APOSPC405655-1GEA 132.77 EUR
APOSPC405655-1G APOSPC405655-5G
4-(Pentafluorothio)benzylamine
4-(Pentafluorothio)benzylamine
Vzorec: C₇H₈F₅NS
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06213675
OSN: 2735
ADR: 8,III