Tlačiť
2-Bromo-4-(pentafluorothio)aniline 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Amino-3-bromophenylsulphur pentafluoride, (4-Amino-3-bromophenyl)pentafluorosulphur
PC405596-1G PC405596-250MG PC405596-5G
APOSPC405596-1GEA 393.9 EUR
APOSPC405596-1G APOSPC405596-250MG APOSPC405596-5G
2-Bromo-4-(pentafluorothio)aniline 95%
2-Bromo-4-(pentafluorothio)aniline
Vzorec: C₆H₅BrF₅NS
Mw: 298.716 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD20731078
Číslo CAS: 159727-25-0