Tlačiť
2-Fluoro-5-(pentafluorothio)aniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC405595-1G PC405595-5G
APOSPC405595-1GEA 481.75 EUR
APOSPC405595-1G APOSPC405595-5G
2-Fluoro-5-(pentafluorothio)aniline 98%
2-Fluoro-5-(pentafluorothio)aniline
Vzorec: C₆H₅F₆NS
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16652446
Číslo CAS: 1240257-94-6
OSN: 2810
ADR: 6.1,III