Tlačiť
2,2-Difluoroacetamide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4051-100G PC4051-25G
APOSPC4051-100GEA 415.16 EUR
APOSPC4051-100G APOSPC4051-25G
2,2-Difluoroacetamide 97%
2,2-Difluoroacetamide
Vzorec: C₂H₃F₂NO
Teplota tavenia: 45…55 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01896431
Číslo CAS: 359-38-6