Tlačiť
(4-Fluorophenoxy)acetic hydrazide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(4-Fluorophenoxy)acetohydrazide, (4-Fluorophenoxy)acetic acid hydrazide, (4-Fluorophenoxy)acetohydrazide
PC4050-100G PC4050-25G PC4050-5G
APOSPC4050-100GEA 366.91 EUR
APOSPC4050-100G APOSPC4050-25G APOSPC4050-5G
(4-Fluorophenoxy)acetic hydrazide 98%
(4-Fluorophenoxy)acetic hydrazide
Vzorec: (C₆H₄F)OCH₂CONHNH₂
Mw: 184.17
Teplota tavenia: 124…126 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00082651
Číslo CAS: 1737-62-8