Tlačiť
N,N-Diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4048-25G PC4048-5G PC4048-100G
APOSPC4048-25GEA 83.32 EUR
APOSPC4048-25G APOSPC4048-5G APOSPC4048-100G
N,N-Diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide 99%
N,N-Diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide
Vzorec: C₆H₁₀F₃NO
Mw: 169.15 g/mol
Teplota varu: 65…67 °C/24mmHg
Hustota: 1.2 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 43 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00192034
Číslo CAS: 360-92-9