Tlačiť
3,5-Bis(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acrylic acid
PC4038-100G PC4038-25G PC4038-5G
APOSPC4038-100GEA 143.4 EUR
APOSPC4038-100G APOSPC4038-25G APOSPC4038-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)cinnamic acid
Vzorec: C₁₁H₆F₆O₂
Mw: 284.1546 g/mol
Teplota tavenia: 166…169 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00799487
Číslo CAS: 155814-20-3