Tlačiť
Methyl trifluoroacrylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4032-25G PC4032-1G PC4032-5G
APOSPC4032-25GEA 730.85 EUR
APOSPC4032-25G APOSPC4032-1G APOSPC4032-5G
Methyl trifluoroacrylate
Methyl trifluoroacrylate
Vzorec: C₄H₃F₃O₂
Teplota varu: 85…86 °C
Hustota: 1,3259 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00077566
Číslo CAS: 392-41-6
EINECS: 206-875-7