Tlačiť
5-Fluoro-2-nitrotoluene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Fluoro-3-methyl-4-nitrobenzene
PC4030-100G PC4030-250G PC4030-25G PC4030-500G
APOSPC4030-100GEA 29.84 EUR
APOSPC4030-100G APOSPC4030-250G APOSPC4030-25G APOSPC4030-500G
5-Fluoro-2-nitrotoluene 98%
5-Fluoro-2-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₆FNO₂
Teplota varu: 97…98 °C/10mmHg
Hustota: 1,272 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 87 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007283
Číslo CAS: 446-33-3
EINECS: 207-164-4