Tlačiť
2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-(Trifluoromethyl)pyridin-2-amine, 4-(Trifluoromethyl)-2-pyridylamine
PC4027-25G PC4027-5G
APOSPC4027-25GEA 102.94 EUR
APOSPC4027-25G APOSPC4027-5G
2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyridine
2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₅F₃N₂
Mw: 162.11
Teplota tavenia: 70…74 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00077455
Číslo CAS: 106447-97-6
OSN: 2811
ADR: 6.1 III