Tlačiť
3-Fluoro-L-phenylalanine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4025-5G PC4025-500MG
APOSPC4025-5GEA 163.03 EUR
APOSPC4025-5G APOSPC4025-500MG
3-Fluoro-L-phenylalanine
3-Fluoro-L-phenylalanine
Vzorec: C₉H₁₀FNO₂
Mw: 183.1796 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00066450
Číslo CAS: 19883-77-3