Tlačiť
3,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4024-1G PC4024-10G PC4024-5G
APOSPC4024-1GEA 265.54 EUR
APOSPC4024-1G APOSPC4024-10G APOSPC4024-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₃F₆N
Teplota varu: 117…118 °C
Teplota tavenia: 38…40 °C
Teplota vzplanutia: 44,4 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00128904
Číslo CAS: 20857-47-0
OSN: 2926
ADR: 4.1+6.1,III