Tlačiť
2-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Trifluoromethyl)benzohydrazide, 2-(Trifluoromethyl)benzhydrazide
PC4021-1G PC4021-5G PC4021-10G
APOSPC4021-1GEA 31.52 EUR
APOSPC4021-1G APOSPC4021-5G APOSPC4021-10G
2-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide 95%
2-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide
Vzorec: C₈H₇F₃N₂O
Mw: 204.150 g/mol
Teplota tavenia: 132…134 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00221473
Číslo CAS: 344-95-6