Tlačiť
3-(Trifluoromethyl)styrene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(Trifluoromethyl)-3-vinylbenzene
PC4018-1G PC4018-25G PC4018-5G PC4018-10G
APOSPC4018-1GEA 34.9 EUR
APOSPC4018-1G APOSPC4018-25G APOSPC4018-5G APOSPC4018-10G
3-(Trifluoromethyl)styrene 97%
3-(Trifluoromethyl)styrene
Vzorec: C₉H₇F₃
Teplota varu: 64,5 °C/40mmHg
Hustota: 1,161 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 42 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00075481
Číslo CAS: 402-24-4
OSN: 1993
ADR: 3,III