Tlačiť
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)picolinic acid
PC401042-1G PC401042-250MG
APOSPC401042-1GEA 243.94 EUR
APOSPC401042-1G APOSPC401042-250MG
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₃F₄NO₂
Mw: 209.1 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11036125
Číslo CAS: 89402-28-8