Tlačiť
5-Nitro-2-trifluoromethyl-1H-benzoimidazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC401027-1G PC401027-5G
APOSPC401027-1GEA 53.27 EUR
APOSPC401027-1G APOSPC401027-5G
5-Nitro-2-trifluoromethyl-1H-benzoimidazole
5-Nitro-2-trifluoromethyl-1H-benzoimidazole
Vzorec: C₈H₄F₃N₃O₂
Mw: 231.14 g/mol
Teplota tavenia: 154…156 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00458655
Číslo CAS: 327-19-5
OSN: 2811
ADR: 6.1 III