Tlačiť
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-6-hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
PC401005-1G PC401005-500MG
APOSPC401005-1GEA 206.69 EUR
APOSPC401005-1G APOSPC401005-500MG
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Vzorec: C₆H₃ClF₃NO
Mw: 197.55 g/mol
Teplota tavenia: 101…103 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13190002
Číslo CAS: 34486-07-2