Tlačiť
5-Bromo-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
PC401004-1G PC401004-5G
APOSPC401004-1GEA 79.71 EUR
APOSPC401004-1G APOSPC401004-5G
5-Bromo-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
5-Bromo-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₃BrF₃NO
Mw: 241.9933 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11227189
Číslo CAS: 109919-32-6