Tlačiť
2-Bromo-5-fluoro-3-nitropyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC400737-25G PC400737-5G
APOSPC400737-25GEA 364.51 EUR
APOSPC400737-25G APOSPC400737-5G
2-Bromo-5-fluoro-3-nitropyridine
2-Bromo-5-fluoro-3-nitropyridine
Vzorec: C₅H₂BrFN₂O₂
Mw: 220.99 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05662387
Číslo CAS: 652160-72-0