Tlačiť
1,3-difluoro-2-methyl-4-nitrobenzene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,6-Difluoro-3-nitrotoluene, 1,3-Difluoro-2-methyl-4-nitrobenzene
PC400731-10G PC400731-1G PC400731-5G
APOSPC400731-10GEA 89.85 EUR
APOSPC400731-10G APOSPC400731-1G APOSPC400731-5G
1,3-difluoro-2-methyl-4-nitrobenzene 97%
1,3-difluoro-2-methyl-4-nitrobenzene
Vzorec: C₇H₅F₂NO₂
Teplota tavenia: 35…38 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD11519030
Číslo CAS: 79562-49-5
OSN: 2811
ADR: 6.1,III