Tlačiť
2,4-Difluoro-5-methylbenzonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC400729-5G PC400729-1G PC400729-25G
APOSPC400729-5GEA 93.06 EUR
APOSPC400729-5G APOSPC400729-1G APOSPC400729-25G
2,4-Difluoro-5-methylbenzonitrile 97%
2,4-Difluoro-5-methylbenzonitrile
Vzorec: C₈H₅F₂N
Teplota tavenia: 43…50 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09835341
Číslo CAS: 329314-68-3