Tlačiť
4-Fluoro-3-nitroanisole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Fluoro-4-methoxy-2-nitrobenzene
PC400727-1G PC400727-5G
APOSPC400727-1GEA 24.91 EUR
APOSPC400727-1G APOSPC400727-5G
4-Fluoro-3-nitroanisole
4-Fluoro-3-nitroanisole
Vzorec: C₇H₆FNO₃
Mw: 171.13 g/mol
Teplota tavenia: 52…53 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11848442
Číslo CAS: 61324-93-4