Tlačiť
(3-Chloro-5-trifluoromethylpyridin-2-yloxy)acetic acid ethyl ester
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Ethyl 2-[[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy]acetate
PC400635-1G PC400635-250MG PC400635-500MG PC400635-2.5G PC400635-5G
APOSPC400635-1GEA 417.38 EUR
APOSPC400635-1G APOSPC400635-250MG APOSPC400635-500MG APOSPC400635-2.5G APOSPC400635-5G
(3-Chloro-5-trifluoromethylpyridin-2-yloxy)acetic acid ethyl ester
(3-Chloro-5-trifluoromethylpyridin-2-yloxy)acetic acid ethyl ester
Vzorec: C₁₀H₉ClF₃NO₃
Mw: 283.64 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18384847
Číslo CAS: 1299607-81-0