Tlačiť
3-Amino-6-methyl-4-(trifluoromethyl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC400602-1G PC400602-5G
APOSPC400602-1GEA 200.28 EUR
APOSPC400602-1G APOSPC400602-5G
3-Amino-6-methyl-4-(trifluoromethyl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
3-Amino-6-methyl-4-(trifluoromethyl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₇F₃N₂O₂S
Mw: 276.24 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01055887
Číslo CAS: 610259-30-8