Tlačiť
1-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC400556-1G PC400556-250MG PC400556-5G
APOSPC400556-1GEA 124.57 EUR
APOSPC400556-1G APOSPC400556-250MG APOSPC400556-5G
1-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 97%
1-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
Vzorec: C₄H₅FO₂
Mw: 104.08 g/mol
Teplota tavenia: 72…76 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18205954
Číslo CAS: 137081-41-5