Tlačiť
3-Bromo-5-fluoropyridin-4-amine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-Amino-3-bromo-5-fluoropyridine
PC400524-1G PC400524-250MG
APOSPC400524-1GEA 197.48 EUR
APOSPC400524-1G APOSPC400524-250MG
3-Bromo-5-fluoropyridin-4-amine
3-Bromo-5-fluoropyridin-4-amine
Vzorec: C5H4BrFN2
Mw: 191.0000 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13185327
Číslo CAS: 1214326-89-2