Tlačiť
1,1-Difluoro-1-butene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4001-25G PC4001-5G
APOSPC4001-25GEA 1708.39 EUR
APOSPC4001-25G APOSPC4001-5G
1,1-Difluoro-1-butene 98%
1,1-Difluoro-1-butene
Vzorec: C₄H₆F₂
Mw: 92.09 g/mol
Teplota varu: 3.7 °C/760mmHg
Teplota tavenia: –144.9 °C
Hustota: 1.0216 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04038010
Číslo CAS: 407-09-0
OSN: 3161
ADR: 2.1