Tlačiť
2-Fluoro-4-nitrotoluene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4000-1KG PC4000-250G PC4000-100G
APOSPC4000-1KGEA 0 EUR
APOSPC4000-1KG APOSPC4000-250G APOSPC4000-100G
2-Fluoro-4-nitrotoluene 98%
2-Fluoro-4-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₆FNO₂
Teplota varu: 65…68 °C/2mmHg
Teplota tavenia: 34…37 °C
Teplota vzplanutia: 73 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007199
Číslo CAS: 1427-07-2
EINECS: 215-845-2
OSN: 1325
ADR: 4.1,II