Tlačiť
4-Bromo-2-fluorobenzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3994-100G PC3994-25G PC3994-5G
APOSPC3994-100GEA 79.71 EUR
APOSPC3994-100G APOSPC3994-25G APOSPC3994-5G
4-Bromo-2-fluorobenzoic acid 98%
4-Bromo-2-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄BrFO₂
Mw: 219.01
Teplota tavenia: 210…215 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00143263
Číslo CAS: 112704-79-7