Tlačiť
1-Chloro-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1,3-Bis(trifluoromethyl)-4-chlorobenzene
PC3987-100G PC3987-25G PC3987-5G
APOSPC3987-100GEA 365.02 EUR
APOSPC3987-100G APOSPC3987-25G APOSPC3987-5G
1-Chloro-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene 97%
1-Chloro-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
Vzorec: C₈H₃ClF₆
Teplota varu: 150…154 °C
Hustota: 1,52 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631638
Číslo CAS: 327-76-4
OSN: 1993
ADR: 3,III