Tlačiť
Bis(3-fluorophenyl)disulphide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3979-25G PC3979-5G
APOSPC3979-25GEA 232.25 EUR
APOSPC3979-25G APOSPC3979-5G
Bis(3-fluorophenyl)disulphide 97%
Bis(3-fluorophenyl)disulphide
Vzorec: C₁₂H₈F₂S₂
Teplota varu: 308 °C
Hustota: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01318104
Číslo CAS: 63930-17-6