Tlačiť
4-Fluoro-2-nitrophenol 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Fluoro-4-hydroxy-3-nitrobenzene
PC3978-100G PC3978-25G PC3978-500G
APOSPC3978-100GEA 61.77 EUR
APOSPC3978-100G APOSPC3978-25G APOSPC3978-500G
4-Fluoro-2-nitrophenol 99%
4-Fluoro-2-nitrophenol
Vzorec: C₆H₄FNO₃
Mw: 157.1
Teplota tavenia: 73…77 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042528
Číslo CAS: 394-33-2