Tlačiť
1-(Difluoromethoxy)-3-nitrobenzene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-(Difluoromethoxy)nitrobenzene
PC3971-100G PC3971-25G PC3971-5G
APOSPC3971-100GEA 430 EUR
APOSPC3971-100G APOSPC3971-25G APOSPC3971-5G
1-(Difluoromethoxy)-3-nitrobenzene 98%
1-(Difluoromethoxy)-3-nitrobenzene
Vzorec: C₇H₅F₂NO₃
Teplota varu: 240…242 °C
Hustota: 1,391 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03407974
Číslo CAS: 22236-07-3