Tlačiť
2-Fluoro-4-nitrophenol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3969-100G PC3969-25G PC3969-500G
APOSPC3969-100GEA 69.8 EUR
APOSPC3969-100G APOSPC3969-25G APOSPC3969-500G
2-Fluoro-4-nitrophenol 98%
2-Fluoro-4-nitrophenol
Vzorec: C₆H₄FNO₃
Teplota tavenia: 120…121 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051970
Číslo CAS: 403-19-0