Tlačiť
6-Fluoronicotinic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Fluoro-5-pyridinecarboxylic acid
PC3965-100G PC3965-25G
APOSPC3965-100GEA 496.7 EUR
APOSPC3965-100G APOSPC3965-25G
6-Fluoronicotinic acid 97%
6-Fluoronicotinic acid
Vzorec: C₆H₄FNO₂
Mw: 141.1
Teplota tavenia: 144…148 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01859863
Číslo CAS: 403-45-2