Tlačiť
(2-Fluorophenyl)glycine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-2-(2-fluorophenyl)acetic acid
PC3964-5G PC3964-1G PC3964-10G
APOSPC3964-5GEA 245.14 EUR
APOSPC3964-5G APOSPC3964-1G APOSPC3964-10G
(2-Fluorophenyl)glycine 97%
(2-Fluorophenyl)glycine
Vzorec: C₈H₈FNO₂
Mw: 169.16 g/mol
Teplota tavenia: 290 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042726
Číslo CAS: 84145-28-8