Tlačiť
(R)-(+)-4-Fluoro-α-methylbenzylamine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (R)-(+)-1-(4-Fluorophenyl)ethylamine, (R)-1-(4-Fluorophenyl)ethanamine
PC3962-1G PC3962-25G PC3962-5G
APOSPC3962-1GEA 28.28 EUR
APOSPC3962-1G APOSPC3962-25G APOSPC3962-5G
(R)-(+)-4-Fluoro-α-methylbenzylamine 97%
(R)-(+)-4-Fluoro-α-methylbenzylamine
Vzorec: C₈H₁₀FN
Teplota varu: 76 °C/22mmHg
Teplota tavenia: –30 °C
Hustota: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 68 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03093090
Číslo CAS: 374898-01-8
OSN: 2735
ADR: 8,II