Tlačiť
4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Fluoro-3-Nitrobenzotrifluoride
PC3950-100G PC3950-500G PC3950-25G
APOSPC3950-100GEA 107.75 EUR
APOSPC3950-100G APOSPC3950-500G APOSPC3950-25G
4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride 98%
4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₃F₄NO₂
Mw: 209.1
Teplota varu: 91…92 °C/15mmHg
Hustota: 1.494 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 33 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007059
Číslo CAS: 367-86-2
EINECS: 206-702-5
OSN: 1993
ADR: 3 III