Tlačiť
2,6-Dichloro-5-fluoronicotinic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,6-Dichloro-5-fluoropyridine-3-carboxylic acid
PC3941-100G PC3941-25G PC3941-250G
APOSPC3941-100GEA 61.77 EUR
APOSPC3941-100G APOSPC3941-25G APOSPC3941-250G
2,6-Dichloro-5-fluoronicotinic acid 97%
2,6-Dichloro-5-fluoronicotinic acid
Vzorec: C₆H₂Cl₂FNO₂
Teplota tavenia: 152…155 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00799517
Číslo CAS: 82671-06-5