Tlačiť
2-Fluoro-5-nitrobenzotrifluoride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Fluoro-5-nitrobenzotrifluoride, 1-Fluoro-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
PC3940-100G PC3940-25G
APOSPC3940-100GEA 63.38 EUR
APOSPC3940-100G APOSPC3940-25G
2-Fluoro-5-nitrobenzotrifluoride 98%
2-Fluoro-5-nitrobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₃F₄NO₂
Teplota varu: 105…110 °C/25mmHg
Hustota: 1,522 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 91 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00024576
Číslo CAS: 400-74-8
EINECS: 206-925-8