Tlačiť
Ethyl-3-(2,6-dichloro-5-fluoro-3-pyridyl)-3-oxopropionate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (2,6-Dichloro-5-fluoronicotinoyl)acetic Acid Ethyl Ester, Ethyl (2,6-Dichloro-5-fluoronicotinoyl)acetate, Ethyl 3-(2,6-Dichloro-5-fluoro-3-pyridyl)-3-oxopropionate, 3-(2,6-Dichloro-5-fluoro-3-pyridyl)-3-oxopropionic Acid Ethyl Ester
PC3939-25G PC3939-5G PC3939-100G
APOSPC3939-25GEA 33.17 EUR
APOSPC3939-25G APOSPC3939-5G APOSPC3939-100G
Ethyl-3-(2,6-dichloro-5-fluoro-3-pyridyl)-3-oxopropionate 97%
Ethyl-3-(2,6-dichloro-5-fluoro-3-pyridyl)-3-oxopropionate
Vzorec: C₁₀H₈Cl₂FNO₃
Teplota tavenia: 66…72 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00799535
Číslo CAS: 96568-04-6