Tlačiť
4-Fluoro-4'-nitrobenzophenone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (4-Fluorophenyl)(4-nitrophenyl)methanone
PC3938E-1G PC3938E-250MG
APOSPC3938E-1GEA 24.95 EUR
APOSPC3938E-1G APOSPC3938E-250MG
4-Fluoro-4'-nitrobenzophenone 98%
4-Fluoro-4'-nitrobenzophenone
Vzorec: C₁₃H₈FNO₃
Teplota tavenia: 87…89 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00053428
Číslo CAS: 2195-47-3