Tlačiť
2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3937-100G PC3937-25G
APOSPC3937-100GEA 193.74 EUR
APOSPC3937-100G APOSPC3937-25G
2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile 97%
2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃FN₂O₂
Teplota tavenia: 70…80 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042299
Číslo CAS: 17417-09-3
OSN: 3439
ADR: 6.1,III